Merck
463515
Sigma-Aldrich
シリコン2,3,9,10,16,17,23,24-オクタキス(オクチルオキシ)-29H,31H-フタロシアニンジヒドロキシド
Dye content 95 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C96H146N8O10Si
CAS番号:
分子量:
1600.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
682 nm
SMILES記法
CCCCCCCCOc1cc2c3nc(nc4n5c(nc6nc(nc7n(c(n3)c8cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc78)[Si]5(O)O)c9cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc69)c%10cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc4%10)c2cc1OCCCCCCCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)