Merck
454656
Sigma-Aldrich
2,6-Diphenyl-4H-thiopyran-4-one
96%
別名:
2,6-Diphenyl-4-thiopyrone, 2,6-diphenylthiopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12OS
CAS番号:
分子量:
264.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
96%
フォーム
powder or crystals
mp
126-130 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1C=C(SC(=C1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12OS/c18-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)19-17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
InChI Key
ATWNDGSQGMSBJZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
454656-VAR:
454656-BULK:
454656-100MG:
454656-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)