Merck
44880
Supelco
1-Phenyleicosane
analytical standard
別名:
Eicosylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)19C6H5
CAS番号:
分子量:
358.64
Beilstein:
2561141
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
40-43 °C
アプリケーション
environmental
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)