Merck
43937
Sigma-Aldrich
Di(β-D-xylopyranosyl)amine
≥97.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO8
CAS番号:
分子量:
281.26
Beilstein:
3908092
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (TLC)
不純物
≤2% water
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1CO[C@@H](N[C@@H]2OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C10H19NO8/c12-3-1-18-9(7(16)5(3)14)11-10-8(17)6(15)4(13)2-19-10/h3-17H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-/m1/s1
InChI Key
WDQLRJPDYLYTMJ-IJNKSVJISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Di-β-D-xylopyranosylamine is a diglycosylamine generated from the transglycosylation of β-D-xylopyranosylamine.
Structure and rearrangement reactions of some diglycosylamines
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
K. Linek et al.
Carbohydrate Research, 164, 195-195 (1987)