Merck
420468
Sigma-Aldrich
4-メチル-2-フェニル-1-ベンゾピリリウムテトラフルオロホウ酸
Dye content 90 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13BF4O
CAS番号:
分子量:
308.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 90%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
λmax
397 nm
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.Cc1cc([o+]c2ccccc12)-c3ccccc3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)