Merck
3970000004BC
Gemini Liquid Container
BioControl Systems, for use with Gemini®
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122409
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioControl Systems, Gemini®
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with Gemini®
storage temp.
room temp
Legal Information
Gemini is a registered trademark of Stratec
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)