Merck
39351
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(dimethylamino)propionate
purum, ≥95.0% (NT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2CH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
145.20
Beilstein:
1702477
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
purum
アッセイ
≥95.0% (NT)
屈折率
n20/D 1.419
bp
56-57 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.917 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CCN(C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)