Merck
38483
Sigma-Aldrich
1,2-ジドデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
≥99.0% (TLC)
別名:
1,2-ジラウロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, 3-sn-ホスファチジルコリン, 1,2-ジラウロイル, L-β,γ-ジラウロイル-α-レシチン, DLPC, PC(12:0/12:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C32H64NO8P
CAS番号:
分子量:
621.83
Beilstein:
5676925
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
≥99.0% (TLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m1/s1
InChI Key
IJFVSSZAOYLHEE-SSEXGKCCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eman Abd et al.
Skin pharmacology and physiology, 29(1), 24-30 (2015-11-06)
A range of vesicles is now widely used to carry various solutes into and through the epidermis. These usually have the active solute encapsulated within and may be modified to confer flexibility and skin penetration enhancement. Here, we compared the