Merck
379530
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarboxamide
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(CONH2)2
CAS番号:
分子量:
214.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
280-282 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(N)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)