Merck
37615
Sigma-Aldrich
3,5-ジヒドロキシベンジルアルコール
purum, ≥98.0% (GC)
別名:
5-(ヒドロキシメチル)レソルシノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CH2OH
CAS番号:
分子量:
140.14
Beilstein:
2326351
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
mp
182-186 °C (dec.) (lit.)
182-186 °C
SMILES記法
OCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3,8-10H,4H2
InChI Key
NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)