安全性情報
37541
Supelco
AQUANAL-Oekotest Water Laboratory
cuvettes refill for 37557
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41113319
アプリケーション
environmental
general analytical
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate, ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
法的情報
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
37541-VAR-R:
37541-BULK-R:
37541-1EA-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Removal of Mercury from Chloralkali Electrolysis Wastewater by a Mercury-Resistant Pseudomonas putidaStrain.
Canstein V
Applied and Environmental Microbiology, 65 (12), 5279-5284 (1999)