Merck
36788
Sigma-Aldrich
4-(2,5-Diethoxy-4-nitrophenyl)morpholine
purum, ≥99.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N2O5
CAS番号:
分子量:
296.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
very deep yellow
mp
137-141 °C (lit.)
137-141 °C
SMILES記法
CCOc1cc(c(OCC)cc1N2CCOCC2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O5/c1-3-20-13-10-12(16(17)18)14(21-4-2)9-11(13)15-5-7-19-8-6-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
KNHGNICBXADRMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)