Merck
33756
Supelco
サラフロキサシン-d8 塩酸塩 三水和物
VETRANAL®, analytical standard
別名:
6-フルオロ-1-(4-フルオロフェニル)-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-7-(1-ピペラジン-d8-1-イル)-3-キノリンカルボン酸 塩酸塩 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20D8H9F2N3O3 · HCl · 3H2O
分子量:
483.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
質量シフト
M+8
SMILES記法
O.O.O.Cl.[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C20H17F2N3O3.ClH.3H2O/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24;;;;/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28);1H;3*1H2/i5D2,6D2,7D2,8D2;;;;
InChI Key
RHFJRYYKKBTONU-FUDLSQRCSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
33756-VAR:
33756-BULK:
33756-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)