Merck
32597
Sigma-Aldrich
ジアリルN,N-ジイソプロピルホスホロアミダイト
technical, ~90% (GC)
別名:
N,N-ビス(1-メチルエチル)亜ホスホルアミド酸 ジ-2-プロペニル エステル, ジアリルオキシ(ジイソプロピルアミノ)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NP(OCH2CH=CH2)2
CAS番号:
分子量:
245.30
Beilstein:
4383514
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
technical
アッセイ
~90% (GC)
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
n20/D 1.456
bp
130 °C (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCC=C)OCC=C
InChI
1S/C12H24NO2P/c1-7-9-14-16(15-10-8-2)13(11(3)4)12(5)6/h7-8,11-12H,1-2,9-10H2,3-6H3
InChI Key
QBLCHHSGJTUNSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の生理活性分子の合成に関与する前駆体です。
  • 経口投与可能な選択的S1P1アゴニスト
  • 抗真菌活性を持つトリアゾール系CS-758の水溶性プロドラッグ
  • 抗腫瘍薬であるフォストリエシン類縁体
以下の用途に関与する反応剤です。
  • アルコールのホスフィチル化
  • ヌクレオシドホスホラミダイトの合成に用いる脱アリル化
  • ホスフィチリル化および立体選択的Pudovik転位
その他情報
Reagent used for the phosphorylation of alcohols
以下による置換
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
W. Bannwarth et al.
Tetrahedron Letters, 30, 4219-4219 (1989)
J. Chen et al.
Tetrahedron Letters, 38, 969-969 (1997)