Merck
32385
Supelco
4-Acetamido-d3-antipyrine
VETRANAL®, analytical standard
別名:
N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide-2,2,2-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13D3H12N3O2
CAS番号:
分子量:
248.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)/i2D3
InChI Key
OIAGWXKSCXPNNZ-BMSJAHLVSA-N
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
32385-VAR:
32385-BULK:
32385-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.