Merck
32356
Supelco
Hydroxyfenbendazole-(methyl-d3) monohydrate
VETRANAL®, analytical standard
別名:
N-[6-[(4-Hydroxyphenyl)thio]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl-d3 ester monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D3H10N3O3S · H2O
CAS番号:
分子量:
336.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(C=C1)=CC=C1SC2=CC=C(NC(NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)=N3)C3=C2.O
InChI
1S/C15H13N3O3S.H2O/c1-21-15(20)18-14-16-12-7-6-11(8-13(12)17-14)22-10-4-2-9(19)3-5-10;/h2-8,19H,1H3,(H2,16,17,18,20);1H2/i1D3;
InChI Key
JFFKWYDCSIKODM-NIIDSAIPSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32356-BULK:
32356-VAR:
32356-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)