Merck
320692
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethyloxacarbocyanine iodide
98%
別名:
3-Methyl-2-(3-[3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl)-benzoxazolium iodide, 3-Methyl-2-[3-(3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene)-1-propenyl]benzoxazolium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17IN2O2
CAS番号:
分子量:
432.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
262 °C (dec.) (lit.)
λmax
482 nm
SMILES記法
[I-].CN1C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)