Merck
31603
Sigma-Aldrich
2,2-ジエトキシアセトアミド
purum, ≥97.0% (GC)
別名:
グリオキシル酸アミドジエチルアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2O)2CHCONH2
CAS番号:
分子量:
147.17
Beilstein:
1760414
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
mp
76-78 °C (lit.)
78-80 °C
SMILES記法
CCOC(OCC)C(N)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H2,7,8)
InChI Key
DSKGWFQMJHBHRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Building block for heterocyclic compounds
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
K. Inami et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58, 352-352 (1985)
J.B. Press et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 25, 1571-1571 (1988)