Merck
30194
Supelco
m-トルアルデヒド
analytical standard
別名:
3-メチルベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
120.15
Beilstein:
741964
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
n20/D 1.542
bp
199 °C (lit.)
80-82 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.021 g/mL at 20 °C
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
InChI Key
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
30194-VAR:
30194-1ML:
30194-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)