Merck
30164
Supelco
3-Hydroxyvalproic acid, mixture of diastereomers
analytical standard, ≥98.0% (sum od distereomers, GC)
別名:
3-Hydroxy-2-propylpentanoic acid, 3-Hydroxy-2-propylvaleric acid, 3-OH-VPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16O3
CAS番号:
分子量:
160.21
Beilstein:
2240423
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (sum od distereomers, GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(O)C(CCC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-5-6(8(10)11)7(9)4-2/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
LLPFTSMZBSRZDV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)