Merck
29565
Sigma-Aldrich
シクロノナノン
purum, ≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C9H16(=O)
CAS番号:
分子量:
140.22
Beilstein:
1280879
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
95-97 °C/18 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCCCCCC1
InChI
1S/C9H16O/c10-9-7-5-3-1-2-4-6-8-9/h1-8H2
InChI Key
BAUZLFKYYIVGPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)