Merck
29062
ビス(1,5-シクロオクタジエン)ジロジウム(I)ジクロリド
別名:
1,5-シクロオクタジエンロジウム(I) クロリド ダイマー, クロロ(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)ダイマー, 塩化ロジウム(I)・1,5-シクロオクタジエン錯体ダイマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24Cl2Rh2
CAS番号:
分子量:
493.08
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
mp
~255 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)