Merck
284912
Sigma-Aldrich
スルホローダミン101 水和物
Dye content ~95 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H30N2O7S2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
606.71 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, ~95%
λmax
576 nm
SMILES記法
O.OS(=O)(=O)c1ccc(c(c1)S([O-])(=O)=O)C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78
InChI
1S/C31H30N2O7S2.H2O/c34-41(35,36)20-9-10-21(26(17-20)42(37,38)39)27-24-15-18-5-1-11-32-13-3-7-22(28(18)32)30(24)40-31-23-8-4-14-33-12-2-6-19(29(23)33)16-25(27)31;/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H-,34,35,36,37,38,39);1H2
InChI Key
JFDOOLXVXSTXQQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
レ-ザ-用色素に適しています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)