Merck
27420
Sigma-Aldrich
シトラコン酸
purum, ≥99.0% (T)
別名:
メチルマレイン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(CO2H)=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
130.10
Beilstein:
1722679
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (T)
強熱残分
≤0.1%
mp
88-94 °C (lit.)
91-95 °C
SMILES記法
C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2-
InChI Key
HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Robert Ludmerczki et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(51), 11963-11974 (2019-06-30)
Thermal decomposition of citric acid is one of the most common synthesis methods for fluorescent carbon dots; the reaction pathway is, however, quite complex and the details are still far from being understood. For instance, several intermediates form during the