Merck
270172
Supelco
シリカゲル
−200 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
粒径
−200 mesh
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロマトグラフィ-グレ-ド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
270172-BULK:
270172-100G:
270172-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)