Merck
25220
Sigma-Aldrich
4-クロロ-1-メチルピペリジン 塩酸塩
technical, ≥97.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12ClN · HCl
CAS番号:
分子量:
170.08
Beilstein:
3677071
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥97.0% (AT)
mp
158-162 °C (lit.)
158-162 °C
SMILES記法
Cl[H].CN1CCC(Cl)CC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)