Merck
25210
Sigma-Aldrich
ギ酸ナトリウム
≥97.0%
別名:
ギ酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOONa
CAS番号:
分子量:
68.01
Beilstein:
3595134
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
≥97.0%
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp
259-262 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)