Merck
25035
Sigma-Aldrich
クロロメチルホスホン酸 ジクロリド
purum, ≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2P(O)Cl2
CAS番号:
分子量:
167.36
Beilstein:
969707
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
bp
78-82 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH2Cl3OP/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChI Key
FZXSSJIKXCFPDP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)