Merck
23590
Sigma-Aldrich
Sodium 4-chlorobenzenesulfinate hydrate
technical, ≥90% (HPLC)
別名:
4-Chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClNaO2S · xH2O
CAS番号:
分子量:
198.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3575604
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
technical
アッセイ
≥90% (HPLC)
不純物
≤40% water
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)c1ccc(Cl)cc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)