Merck
23510
Sigma-Aldrich
2-クロロ-1,3,2-ベンゾジオキサボロール
purum, ≥97.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BClO2
CAS番号:
分子量:
154.36
Beilstein:
2093985
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (AT)
mp
56-58 °C (lit.)
56-58 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
InChI Key
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Reagent for the selective cleavage of many protecting groups (e.g. MEM-ethers, Z-amines, BOC-amines etc); Transformation of urethanes into isocyanates
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V.L.K. Valli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 257-257 (1995)
R.K. Boeckmann et al.
Tetrahedron Letters, 26, 1411-1411 (1985)