Merck
234087
Sigma-Aldrich
インジゴトリスルホン酸カリウム
ozone-scavenging reagent
別名:
5,5′,7-インジゴトリスルホン酸 三カリウム塩, インジゴ-5,5′,7-トリスルホン酸 三カリウム塩, インジゴ-5,5′,7-トリスルホン酸三カリウム, インジゴトリスルホン酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H7K3N2O11S3
CAS番号:
分子量:
616.72
Beilstein:
4932187
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
形状
crystals or chunks
濃度
>60% (HPLC)
溶解性
water: 0.1%
λmax
600 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4c(cc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C3=O
InChI
1S/C16H10N2O11S3.3K/c19-15-8-3-6(30(21,22)23)1-2-10(8)17-13(15)14-16(20)9-4-7(31(24,25)26)5-11(12(9)18-14)32(27,28)29;;;/h1-5,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b14-13+;;;
InChI Key
XOSMXDUITYWYGR-VPOCKCTCSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
オゾンと速やかに反応するオゾン捕捉剤。
インジゴトリスルホン酸カリウム;の用途は以下の通りです:
  • 大気中オゾン測定の比色分析
  • ガス拡散フローインジェクション分析法による水中オゾン残渣の測定
  • 水中のO3濃度の決定
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
234087-5G:
234087-1G:
234087-BULK:
234087-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ozone-scavenging reagents suitable for use in the quantitative determination of aldehydes as the O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl) oximes by GC-ECD
Urbansky, E.T., et al.
Water Research, 34, 2610-2613 (2000)
Colorimetric determination of ambient ozone using indigo blue droplet.
Felix, E.P. and Cardoso, A.A.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17, 296-301 (2006)
Chlorophylls Reductions in Fresh-Cut Chard (Beta vulgaris var. cicla) with Various Sanitizing Agents
Karaca H
Journal of Agricultural Science, 22(2016), 9-19 (2014)
Samira Nahim-Granados et al.
Water research, 170, 115304-115304 (2019-12-02)
In this research, the capability of ozonation and peroxone treatment for the simultaneous disinfection and decontamination of wash water from the fresh-cut industry has been investigated at pilot plant scale (10 L). The removal efficiency of six organic microcontaminants (OMCs) (four
M.R. Straka et al.
Analytical Chemistry, 57, 1799-1799 (1985)