Merck
21497-U
Hamilton® syringe, 800 series, cemented needle
810N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
詳細
Microliter
特徴
needle type N (cemented)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 84858
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
100 μL
適合性
for use with Hamilton 810N (cemented needle)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 700シリーズと同じ性能を持つ上、その他の利点もあります。
  • 金属製の延長ハンドルは取り外し可能であり、その場で修理できます。
  • プランジャーの芯は曲げ耐性を持っています。
  • 全容量の±1%以内の確度があります。
  • 温度限界:50°C(固定ニードルの場合)、115°C(取り外し可能ニードルの場合)です。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)