Merck
210374
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 42
Dye content 25 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H24N8Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
758.69
カラーインデックス番号:
22910
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
組成
Dye content, 25%
mp
263 °C (dec.) (lit.)
λmax
410 nm
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)C1\N=N\c2ccc(-c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\C4C(C)=NN(C4=O)c5ccccc5)c(c2)S([O-])(=O)=O)c6ccccc6
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)