Merck
210331
Sigma-Aldrich
Acid Green 27
Dye content 65 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H32N2Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
706.74
カラーインデックス番号:
61580
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 65%
mp
258-260 °C (lit.)
λmax
605 nm
642 nm (2nd)
SMILES記法
[Na+].[Na+].CCCCc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(CCCC)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.