Merck
201804
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 99
Dye content 40 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13CrN4NaO8S
CAS番号:
分子量:
496.35
カラーインデックス番号:
13900
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 40%
λmax
450 nm
SMILES記法
[Na+].CC1=C(\N=N\c2cc(cc(c2O[Cr](O)O1)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H14N4O8S.Cr.Na.H2O/c1-9(21)14(16(23)17-10-5-3-2-4-6-10)19-18-12-7-11(20(24)25)8-13(15(12)22)29(26,27)28;;;/h2-8,21-22H,1H3,(H,17,23)(H,26,27,28);;;1H2/q;+3;+1;/p-4/b14-9-,19-18+;;;
InChI Key
XEAHZUQHDDJSJW-OLHDMKQDSA-J
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)