Merck
201227
Sigma-Aldrich
ファストブルーRR塩
85%
別名:
4-ベンゾイルアミノ-2,5-ジメトキジベンゼンジアゾニウムクロリド ヘミ(亜鉛クロリド)塩, アゾイックジアゾ No. 24
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C15H14ClN3O3 · 1/2 ZnCl2
CAS番号:
分子量:
387.89
カラーインデックス番号:
37155
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
アッセイ
85%
λmax
329 nm
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1NC(=O)c2ccccc2.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C15H13N3O3.4ClH.Zn/c2*1-20-13-9-12(18-16)14(21-2)8-11(13)17-15(19)10-6-4-3-5-7-10;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI Key
LLARVKAOQLUCQI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)