Merck
200808
Sigma-Aldrich
Benzoyl Leucomethylene Blue
Dye content 90 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23N3OS
CAS番号:
分子量:
389.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
組成
Dye content, 90%
mp
195 °C (lit.)
λmax
258 nm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)