Merck
19355
Supelco
10-Hydroxydecyl butyrate
Selectophore, ≥98.0%
別名:
ETH 264
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H28O3
CAS番号:
分子量:
244.37
Beilstein:
2252705
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
製品種目
Selectophore
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
≥98.0%
屈折率
n20/D 1.448
密度
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(=O)OCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-11-14(16)17-13-10-8-6-4-3-5-7-9-12-15/h15H,2-13H2,1H3
InChI Key
KKIBZIXNDVWPDF-UHFFFAOYSA-N
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
その他情報
Plasticizer suitable for polymer membrane matrices, e.g. cadmium selective electrodes; Plasticizer in a bicarbonate-sensitive liquid membrane electrode
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R.J.J. Funck et al.
Analytical Chemistry, 54, 423-423 (1982)
J.K. Schneider
Helvetica Chimica Acta, 63, 217-217 (1980)