アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.3% water
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
245-246 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
NCDCLPBOMHPFCV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
18282-VAR:
18282-BULK:
18282-1ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)