Merck
17798
Sigma-Aldrich
ポンガモール
purum, ≥97.0% (TLC)
別名:
1-(4-Methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14O4
CAS番号:
分子量:
294.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (TLC)
mp
126-130 °C
SMILES記法
COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Standard for determination of pongamol by reversed-phase HPLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V.K. Gore et al.
Analytical Letters, 33, 337-337 (2000)