Merck
17365
Supelco
Tetrapentylammonium tetrakis(4-fluorophenyl)borate
Selectophore
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H60BF4N
CAS番号:
分子量:
689.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
製品種目
Selectophore
mp
104-106 °C
SMILES記法
CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC.Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
詳細
詳細は、弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.