アッセイ
≥99.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D −33±2°, c = 1% in 1 M HCl
mp
210-212 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H12BrN5O4/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI Key
VJUPMOPLUQHMLE-UUOKFMHZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
以下による置換
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
16132-VAR:
16132-5G:
16132-BULK:
16132-1G:
16132-250MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート