Merck
15800
Sigma-Aldrich
三フッ化ホウ素メチルエーテラート
technical, ~60% BF3 basis
別名:
(Dimethyl ether)trifluoroboron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BF3 · O(CH3)2
CAS番号:
分子量:
113.87
Beilstein:
3613739
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
グレード
technical
自己発火温度
455 °F
expl. lim.
21.6 %
濃度
~60% (BF3)
屈折率
n20/D 1.308 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[O+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3O/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChI Key
FOWZWMGLMYVYDH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reactant or reagent involved in:
  • Deconvoluting the chemical reaction kinetics of platinum-silver ligand exchange
  • Synthesis of neurogenic ganglioside LLG-3 from starfish via glycosylation reactions
  • Synthesis of peloruside via lactonization and relay ring-closing metathesis cyclization
  • FRET for monitoring Pd-catalyzed nucleophilic allylic substitution reactions
  • Single molecuel imaging of fluorophore-tagged palldium(II) complexes
  • β-elimination and rearrangement reactions for synthesis of exocyclic vinyl ethers
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)