スキップする
12331
M-Gredient® Vegetable Tryptose
Vegetable Protein Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
別名:
Meat peptone replacement, Peptone (vegetable), Vegetable hydrolysate No. 1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥29,400
この商品について
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
¥29,400
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
biological source
plant
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥11%
impurities
≤15% ash
loss
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2% at 25 °C, clear, light brownish-yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
169225184138143
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
biological source
potato
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
microbiology
solubility
H2O: 2% at 25 °C, clear, light brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.7-7.7 (25 °C, 2% in H2O)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)