Merck
08968
Sigma-Aldrich
Atto 635
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H35ClN2O6
分子量:
531.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥90% (HPCE)
フォーム
powder
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
蛍光検出
λex 635 nm; λem 659 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC1=CC(C)(C)N(CCCC(O)=O)c2cc3c(C=C4C=C\C(C=C4C3(C)C)=[N+](/C)C)cc12
InChI
1S/C28H34N2O2.ClHO4/c1-18-17-27(2,3)30(12-8-9-26(31)32)25-16-24-20(14-22(18)25)13-19-10-11-21(29(6)7)15-23(19)28(24,4)5;2-1(3,4)5/h10-11,13-17H,8-9,12H2,1-7H3;(H,2,3,4,5)
InChI Key
KIDFITUZQAFBTK-UHFFFAOYSA-N
詳細
Atto 635 is a new label with high molecular absorption (120,000) and quantum yield (0.25) as well as sufficient Stokes shift between excitation and emission maximum. This label is optimized for use with diode laser excitation at 635 nm and is characterized by high photostability.
アプリケーション
Atto蛍光標識は、単分子検出などの高感度用途のためにデザインされています。Atto標識はcis-trans異性化を示さない堅固な構造です。このことから、これらの標識は結合時のスペクトルシフトは最小限に抑えられた高い強度を示します。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)