Merck
08522
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine palladium(II) on amino modified silica gel
Selectophore
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
12352200
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
Selectophore
Quality Segment
concentration
≤0.18% Pd (ICP )
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)