Merck
08123
1-デカンスルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9SO2Cl
CAS番号:
分子量:
240.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
CCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H21ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13/h2-10H2,1H3
InChI Key
WCKKWABZCCKDTN-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)