Merck
07617
Sigma-Aldrich
cis-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
≥95.0% (NT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO2
CAS番号:
分子量:
143.18
Beilstein:
3196017
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (NT)
形状
crystalline
beige
mp
~240 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@H]1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)/t5-,6+/m1/s1
InChI Key
USQHEVWOPJDAAX-RITPCOANSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
07617-VAR:
07617-1G:
07617-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート