安全性情報
06406
Supelco
Aluminum oxide on TLC Alu foils
with fluorescent indicator 254 nm, aluminum oxide matrix, size 10 cm × 20 cm
別名:
Aluminum TLC Plates: Aluminum with Fluorescence, TLC cards Aluminium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41115711
物質
aluminum oxide matrix
aluminum support
品質水準
品質
with fluorescent indicator 254 nm
特徴
fluorescent indicator
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚
200 μm
サイズ
10 cm × 20 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
06406-1EA:
06406-BULK:
06406-50EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)