Merck
05571501
チョウジ油
secondary reference standard
別名:
ウォーターガム, 丁子油
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelflife, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
薬効成分を持つため使用されるエッセンシャルオイル。免疫調節物質および抗炎症薬。
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Eugenol (quantitative)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
05571501-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1